Paliperidone ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P1897-1G P1897-200MG
TCIAP1897-1GEA 176 EUR
TCIAP1897-1G TCIAP1897-200MG
Paliperidone ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Paliperidone
Formula: C₂₃H₂₇FN₄O₃
Número MDL: MFCD00871802
Núm. CAS: 144598-75-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %