4-Propoxycinnamic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(4-Propoxyphenyl)acrylic Acid
P1898-25G P1898-5G
TCIAP1898-25GEA 429 EUR
TCIAP1898-25G TCIAP1898-5G
4-Propoxycinnamic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Propoxycinnamic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206.24 g/mol
Número MDL: MFCD00995149
Núm. CAS: 69033-81-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %