Ácido (pentafluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(pentafluorofenil)borano
P1904-1G P1904-5G
TCIAP1904-1GEA 38 EUR
TCIAP1904-1G TCIAP1904-5G
Ácido (pentafluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (pentafluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₂BF₅O₂
MW: 211.88 g/mol
Pto. de fusión: 290°C
Número MDL: MFCD01074663
Núm. CAS: 1582-24-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f1342c05e258041fe2c5d2323b6be8e7a6d8e6e&vid=9f1342c05e258041fe2c5d2323b6be8e7a6d8e6e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %