Pentyl valerate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1929-25ML P1929-500ML
TCIAP1929-25MLEA 16 EUR
TCIAP1929-25ML TCIAP1929-500ML
Pentyl valerate ≥98.0% (por GC)
Pentyl valerate
Formula: C₁₀H₂₀O₂
Pto. Ebullición: 205°C
Pto. de inflamación: 81°C
Número MDL: MFCD00042904
Núm. CAS: 2173-56-0
EINECS: 218-528-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %