(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1934-25G
P1934-5G
TCIAP1934-25GEA
114
EUR
TCIAP1934-25G
TCIAP1934-5G
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol ≥98.0% (por GC)
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
Formula:
C₁₀H₁₈O₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00077851 Núm. CAS: 18680-27-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 55.0 to 59.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +8.0 to +11.0 deg (C=6.5, toluene) |