2-Phenylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1945-200MG P1945-1G
TCIAP1945-200MGEA 117 EUR
TCIAP1945-200MG TCIAP1945-1G
2-Phenylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
2-Phenylpyrimidine
Formula: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Número MDL: MFCD04038761
Núm. CAS: 7431-45-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C