(4S,4'S)-2,2'-(Pentane-3,3'-diyl)bis(4-benzyl-4,5-dihydrooxazole) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1947-1G P1947-200MG
TCIAP1947-1GEA 325 EUR
TCIAP1947-1G TCIAP1947-200MG
(4S,4'S)-2,2'-(Pentane-3,3'-diyl)bis(4-benzyl-4,5-dihydrooxazole) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(4S,4'S)-2,2'-(Pentane-3,3'-diyl)bis(4-benzyl-4,5-dihydrooxazole)
Formula: C₂₅H₃₀N₂O₂
Número MDL: MFCD20265601
Núm. CAS: 160191-64-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -23.0 deg (C=2.5, CHCl3)