1-Phenyl-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-2-pyrazoline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1951-1G P1951-5G
TCIAP1951-1GEA 100 EUR
TCIAP1951-1G TCIAP1951-5G
1-Phenyl-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-2-pyrazoline ≥98.0% (por GC)
1-Phenyl-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-2-pyrazoline
Formula: C₁₈H₂₀N₂
Número MDL: MFCD00153039
Núm. CAS: 60078-97-9
EINECS: 262-048-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C