Pazufloxacin mesylate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (S)-10-(1-Aminocyclopropyl)-9-fluoro-3-methyl-7-oxo-3,7-dihydro-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid methanesulphonic acid salt, Pazufloxacin Methanesulphonate
P1962-1G P1962-5G
TCIAP1962-1GEA 38 EUR
TCIAP1962-1G TCIAP1962-5G
Pazufloxacin mesylate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Pazufloxacin mesylate
Formula: C₁₆H₁₅FN₂O₄
MW: 414,40 g/mol
Pto. de fusión: 259°C
Número MDL: MFCD00913262
Núm. CAS: 163680-77-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -61.0 to -64.0 deg (C=1, 1mol/L NaOH)