3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
P1963-1G P1963-200MG
TCIAP1963-1GEA 330 EUR
TCIAP1963-1G TCIAP1963-200MG
3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine ≥98.0% (by HPLC)
3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
Formula: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22041649
Núm. CAS: 73899-14-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%