Pretilachlor ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-2',6'-diethyl-N-(2-propoxyethyl)acetanilide
P1967-25G P1967-5G
TCIAP1967-25GEA 215 EUR
TCIAP1967-25G TCIAP1967-5G
Pretilachlor ≥97.0% (por GC)
Pretilachlor
Formula: C₁₇H₂₆ClNO₂
MW: 311,85 g/mol
Pto. Ebullición: 129°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00161476
Núm. CAS: 51218-49-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,07740
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %