3-(4-Pyridyl)acrylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Pyridineacrylic Acid, 3-(Pyridin-4-yl)acrylic acid
P1972-1G
P1972-5G
TCIAP1972-1GEA
55
EUR
TCIAP1972-1G
TCIAP1972-5G
3-(4-Pyridyl)acrylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Formula:
C₈H₇NO₂ MW: 149,15 g/mol |
Número MDL:
MFCD00040746 Núm. CAS: 5337-79-1 EINECS: 226-265-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |