1,10-Phenanthroline-5,6-dione ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1973-1G P1973-5G
TCIAP1973-1GEA 54 EUR
TCIAP1973-1G TCIAP1973-5G
1,10-Phenanthroline-5,6-dione ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Formula: C₁₂H₆N₂O₂
MW: 210,19 g/mol
Pto. de fusión: 257°C
Número MDL: MFCD00014473
Núm. CAS: 27318-90-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa7034700ed5affaf534c8cad38a3fafa2d69022&vid=fa7034700ed5affaf534c8cad38a3fafa2d69022&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %