Parthenolide ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
P1982-100MG
P1982-25MG
TCIAP1982-100MGEA
142
EUR
TCIAP1982-100MG
TCIAP1982-25MG
Parthenolide ≥97.0% (by HPLC)
Parthenolide
Formula:
C₁₅H₂₀O₃ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00134592 Núm. CAS: 20554-84-1 Índice Merck: 14,07048 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | -81.0 to -86.0 deg (C=1, CHCl3) |