3-(3-Pyridyl)propionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1992-1G P1992-5G
TCIAP1992-1GEA 27 EUR
TCIAP1992-1G TCIAP1992-5G
3-(3-Pyridyl)propionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(3-Pyridyl)propionic acid
Formula: C₈H₉NO₂
Número MDL: MFCD00274197
Núm. CAS: 3724-19-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53f3c56aa7583c1e6067194178f08a41c543df5b&vid=53f3c56aa7583c1e6067194178f08a41c543df5b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C