MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico), Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: Ácido 3-morfolinopropanosulfónico
475898-1 475898-100 475898-500
475898-1EA 661 EUR
475898-1 475898-100 475898-500
MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico), Millipore®
Ácido γ-morfolinopropanosulfónico (MOPS)
Formula: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209.27 g/mol
Pto. de fusión: > 250 °C
Pto. de inflamación: 110 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006183
Núm. CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Índice Merck: 13,06288