Pemirolast potassium, hidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Potassium 5-(9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl)tetrazol-2-ide, 9-Methyl-3-(1H-tetrazol-5-yl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one potassium salt

P1995-5G P1995-1G
TCIAP1995-5GEA 232 EUR
TCIAP1995-5G TCIAP1995-1G
Pemirolast potassium, hidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Pemirolast potassium
Formula: C₁₀H₇KN₆O
Pto. de fusión: 317°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01690051
Núm. CAS: 100299-08-9
Índice Merck: 14,07078

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 7.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR