Fenantridin-6(5H)-ona ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
P1998-1G
P1998-5G
TCIAP1998-1GEA
22
EUR
TCIAP1998-1G
TCIAP1998-5G
Fenantridin-6(5H)-ona ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Fenantridin-6(5H)-ona
Formula:
C₁₃H₉NO MW: 195,22 g/mol |
Número MDL:
MFCD00004988 Núm. CAS: 1015-89-0 EINECS: 213-804-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |