9-Phenylcarbazole-3-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P2001-5G
P2001-25G
TCIAP2001-5GEA
104
EUR
TCIAP2001-5G
TCIAP2001-25G
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
Formula:
C₁₈H₁₄BNO₂ |
Número MDL:
MFCD12196936 Núm. CAS: 854952-58-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 107.0 % |