Probucol ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,4'-(Isopropylidendithio)bis[2,6-di-tert-butylphenol], 4,4'-(Propane-2,2-diylbis(sulphanediyl))bis(2,6-di-tert-butylphenol)
P2002-5G P2002-25G
TCIAP2002-5GEA 39 EUR
TCIAP2002-5G TCIAP2002-25G
Probucol ≥98.0% (by HPLC)
Probucol
Formula: C₃₁H₄₈O₂S₂
MW: 516,84 g/mol
Número MDL: MFCD00079281
Núm. CAS: 23288-49-5
EINECS: 245-560-9
Índice Merck: 14,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1569dfd3b875f0cfb98ff4bb00d89a8995b8524a&vid=1569dfd3b875f0cfb98ff4bb00d89a8995b8524a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C