3-Pyridinecarboxamide oxime ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Pyridylamidoxime, Nicotinamide Oxime
P2003-1G P2003-5G
TCIAP2003-1GEA 33 EUR
TCIAP2003-1G TCIAP2003-5G
3-Pyridinecarboxamide oxime ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Pyridinecarboxamide oxime
Formula: C₆H₇N₃O
MW: 137,14 g/mol
Número MDL: MFCD00265955
Núm. CAS: 1594-58-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50b3b9bb266465fbefb7b7e87cd86a4dbd925cd7&vid=1eac94204e39c2e34d7d932928d8c2e76f5830db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C