2-Phenylethyl cinnamate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P2007-25G P2007-500G
TCIAP2007-25GEA 16 EUR
TCIAP2007-25G TCIAP2007-500G
2-Phenylethyl cinnamate ≥99.0% (por GC)
2-Phenylethyl cinnamate
Formula: C₁₇H₁₆O₂
Número MDL: MFCD00022050
Núm. CAS: 103-53-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e494a5b0536158849d997a08c6040fe6ce7f89d3&vid=e494a5b0536158849d997a08c6040fe6ce7f89d3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C