2-Phenylethyl isobutyrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Phenethyl Isobutyrate, Isobutyric Acid Phenethyl Ester, Isobutyric Acid 2-Phenylethyl Ester, Phenethyl isobutyrate
P2008-25ML P2008-500ML
TCIAP2008-25MLEA 17 EUR
TCIAP2008-25ML TCIAP2008-500ML
2-Phenylethyl isobutyrate ≥98.0% (por GC)
2-Phenylethyl isobutyrate
Formula: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Pto. Ebullición: 250°C
Pto. de inflamación: 100°C
Número MDL: MFCD00026441
Núm. CAS: 103-48-0
EINECS: 203-116-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %