4-(4-Piperidyl)pyridine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P2012-1G
P2012-5G
TCIAP2012-1GEA
177
EUR
TCIAP2012-1G
TCIAP2012-5G
4-(4-Piperidyl)pyridine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-(4-Piperidyl)pyridine
Formula:
C₁₀H₁₄N₂ Pto. Ebullición: 292°C |
Número MDL:
MFCD05863877 Núm. CAS: 581-45-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 84.0 to 88.0 deg-C |