Polietilenglicol 2.000
Proveedor: TCI
Sinónimos: PEG 2.000
P2034-25G P2034-500G
TCIAP2034-25GEA 22 EUR
TCIAP2034-25G TCIAP2034-500G
Polietilenglicol 2.000
Polietilenglicol 2.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 2000 g/mol
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Índice Merck: 14,07568
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
Average molecular weight 1,850 to 2,150