Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P2036-5G P2036-25G
TCIAP2036-5GEA 86 EUR
TCIAP2036-5G TCIAP2036-25G
Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate
Formula: C₄H₉BF₃KO₃
Pto. de fusión: 118°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22124929
Núm. CAS: 626232-27-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21bc8fd17ec30bfdef9e939fd664fc3d1f9db558&vid=21bc8fd17ec30bfdef9e939fd664fc3d1f9db558&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %