1H-Pirrolo[2,3-e]piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
P2041-1G P2041-5G
TCIAP2041-1GEA 64 EUR
TCIAP2041-1G TCIAP2041-5G
1H-Pirrolo[2,3-e]piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1H-Pirrolo[2,3-e]piridina
Formula: C₇H₆N₂
Número MDL: MFCD00971977
Núm. CAS: 272-49-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d051a5a634c4332e22edb969101f2f421ef6fc6&vid=0d051a5a634c4332e22edb969101f2f421ef6fc6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C