2,2-Dimethyl-N-pyridin-4-ylpropionamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,2-Dimethyl-N-pyridin-4-yl-propionamide, 2,2-Dimethyl-N-(4-pyridinyl)propanamide, N-(4-Pyridyl)pivalamide, 4-(2,2,2-Trimethylacetamido)pyridine, 2,2-Dimethyl-N-(4-pyridyl)propionamide
P2044-1G P2044-5G
TCIAP2044-1GEA 57 EUR
TCIAP2044-1G TCIAP2044-5G
2,2-Dimethyl-N-pyridin-4-ylpropionamide ≥98.0% (por GC)
2,2-Dimethyl-N-pyridin-4-ylpropionamide
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,24 g/mol
Número MDL: MFCD00996248
Núm. CAS: 70298-89-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59133f7c7e8099c38993466daa55851fd88a210&vid=f59133f7c7e8099c38993466daa55851fd88a210&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C