(Clorometil)pentametilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P2046-5G P2046-25G
TCIAP2046-5GEA 261 EUR
TCIAP2046-5G TCIAP2046-25G
(Clorometil)pentametilbenceno ≥98.0% (por GC)
(Clorometil)pentametilbenceno
Formula: (C₆(CH₃)₅)CH₂Cl
Pto. Ebullición: 163°C
Número MDL: MFCD00000900
Núm. CAS: 484-65-1
EINECS: 207-608-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C