Pifithrin-mu ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Phenylethynesulphonamide, Pifithrin-µ, Pifithrin-μ, 2-Phenylethyne-1-sulphonamide
P2048-10MG P2048-100MG
TCIAP2048-10MGEA 65 EUR
TCIAP2048-10MG TCIAP2048-100MG
Pifithrin-mu ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Pifithrin-mu
Formula: C₈H₇NO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00181531
Núm. CAS: 64984-31-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=356fa0f42defdedc2f20c7e41423846764abce26&vid=356fa0f42defdedc2f20c7e41423846764abce26&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C