2-Phthalimidoethanesulphonyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P2049-1G P2049-5G
TCIAP2049-1GEA 36 EUR
TCIAP2049-1G TCIAP2049-5G
2-Phthalimidoethanesulphonyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Phthalimidoethanesulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₈ClNO₄S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01861217
Núm. CAS: 4403-36-5
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05fbd58877f0573f3949141499d4810bed5c3165&vid=81d9ee611b5404d4c9eabea486f9235c2f27f69c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C