6-Phenyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Phenylpyridazin-3(2H)-one, 3-Hydroxy-6-phenylpyridazine
P2060-1G P2060-5G
TCIAP2060-1GEA 68 EUR
TCIAP2060-1G TCIAP2060-5G
6-Phenyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (por GC)
6-Phenyl-3(2H)-pyridazinone
Formula: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,19 g/mol
Número MDL: MFCD00114953
Núm. CAS: 2166-31-6
EINECS: 218-505-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=897e18508bcc6f3022021e659a35f336533852aa&vid=897e18508bcc6f3022021e659a35f336533852aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C