Pramiracetam hydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-(2-(Diisopropylamino)ethyl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
P2061-1G P2061-5G
TCIAP2061-1GEA 66 EUR
TCIAP2061-1G TCIAP2061-5G
Pramiracetam hydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Pramiracetam hydrate
Formula: C₁₄H₂₇N₃O₂
MW: 269,39 g/mol
Pto. Ebullición: 164°C
Número MDL: MFCD00867219
Núm. CAS: 68497-62-1
Índice Merck: 14,07706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14990d40fb6974d3319bfb0ff76444627b6b58ab&vid=14990d40fb6974d3319bfb0ff76444627b6b58ab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
Water 10.0 to 14.0 %