3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisothiazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P2064-1G
P2064-5G
TCIAP2064-1GEA
31
EUR
TCIAP2064-1G
TCIAP2064-5G
3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisothiazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisothiazole
Formula:
C₁₁H₁₃N₃S Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04117970 Núm. CAS: 87691-87-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 89.0 to 93.0 deg-C |