Pantoprazole sulphide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
5-Difluoromethoxy-2-[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio-1H-benzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-(((3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl)thio)-1H-benzo[d]imidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio]benzimidazole
P2066-1G
P2066-5G
TCIAP2066-1GEA
20
EUR
TCIAP2066-1G
TCIAP2066-5G
Pantoprazole sulphide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Pantoprazole sulphide
Formula:
C₁₆H₁₅F₂N₃O₃S MW: 367,37 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07368273 Núm. CAS: 102625-64-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 120.0 deg-C |