Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex (19,0-21,5% Pt) (contains 1,3-Divinyltetramethyldisiloxane)
Proveedor: TCI
Atención
P2075-1G P2075-5G
TCIAP2075-1GEA 131 EUR
TCIAP2075-1G TCIAP2075-5G
Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex (19,0-21,5% Pt) (contains 1,3-Divinyltetramethyldisiloxane)
Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex
Formula: C₈H₁₈OPtSi₂
Pto. de inflamación: 28°C
Número MDL: MFCD00151662
Núm. CAS: 68478-92-2
EINECS: 270-844-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green clear liquid
Content (Platinum) 19.00 to 21.50 %