Psoralen ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7H-Furo[3,2-g]chromen-7-one, Ficusin
P2077-20MG P2077-100MG
TCIAP2077-20MGEA 68 EUR
TCIAP2077-20MG TCIAP2077-100MG
Psoralen ≥99.0% (por GC)
Psoralen
Formula: C₁₁H₆O₃
MW: 186,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010520
Núm. CAS: 66-97-7
EINECS: 200-639-7
Índice Merck: 14,07928
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66cecac710c498d0b23dec0442d0c7e096aef1ba&vid=66cecac710c498d0b23dec0442d0c7e096aef1ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C