Pentaerythritol tetraacrylate ≥80.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P2084-25G P2084-500G
TCIAP2084-25GEA 17 EUR
TCIAP2084-25G TCIAP2084-500G
Pentaerythritol tetraacrylate ≥80.0% (por GC) estabilizado
Pentaerythritol tetraacrylate
Formula: C₁₇H₂₀O₈
MW: 352,34 g/mol
Número MDL: MFCD00015334
Núm. CAS: 4986-89-4
EINECS: 225-644-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50c42887097a03e99d7241ab8af4ebd2c3adfc37&vid=50c42887097a03e99d7241ab8af4ebd2c3adfc37&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %