Phenethyl caffeate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P2088-25MG
P2088-250MG
TCIAP2088-25MGEA
16
EUR
TCIAP2088-25MG
TCIAP2088-250MG
Phenethyl caffeate ≥98.0% (by HPLC)
Phenethyl caffeate
Formula:
C₁₇H₁₆O₄ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00866470 Núm. CAS: 104594-70-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 127.0 to 131.0 deg-C |