Potassium-p-tolyl sulphate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
sulphuric acid p-Tolyl Ester Potassium Salt, sulphuric acid p-Cresyl Ester Potassium Salt, p-Cresyl sulphate potassium, p-Tolyl sulphate Potassium Salt, Potassium p-Cresyl Sulphate
P2091-1G
P2091-5G
TCIAP2091-1GEA
93
EUR
TCIAP2091-1G
TCIAP2091-5G
Potassium-p-tolyl sulphate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Potassium-p-tolyl sulphate
Formula:
C₇H₈O₄S MW: 226.29 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD28100835 Núm. CAS: 91978-69-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |