Paromomycin sulphate ≥94.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2S,3S,4R,5R,6R)-5-Amino-2-(aminomethyl)-6-(((2R,3S,4R,5S)-5-(((1R,2R,3S,5R,6S)-3,5-diamino-2-(((2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6-hydroxycyclohexyl)oxy)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol sulphate(1:x)
P2092-1G P2092-5G
TCIAP2092-1GEA 31 EUR
TCIAP2092-1G TCIAP2092-5G
Paromomycin sulphate ≥94.0% (by HPLC)
Paromomycin sulphate
Formula: C₂₃H₄₅N₅O₁₄·H₂SO₄
Número MDL: MFCD00079278
Núm. CAS: 1263-89-4
EINECS: 215-031-7
Índice Merck: 14,07041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b959e4a7e3a1b6e2e35c410db4b54acc1a39a7c&vid=1b959e4a7e3a1b6e2e35c410db4b54acc1a39a7c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Specific rotation [a]20/D +47.0 to +55.0 deg (C=1, H2O)