Phenylmaleic anhydride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Phenylfuran-2,5-dione, 3-Phenyl-2,5-furandione
P2096-1G
P2096-5G
TCIAP2096-1GEA
56
EUR
TCIAP2096-1G
TCIAP2096-5G
Phenylmaleic anhydride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Phenylmaleic anhydride
Formula:
C₁₀H₆O₃ MW: 174,16 g/mol |
Número MDL:
MFCD00015472 Núm. CAS: 36122-35-7 EINECS: 252-881-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Methanolysis Method) | min. 98.0 % |
Melting point | 120.0 to 124.0 deg-C |