2-(2-Pyridyl)benzoxazole ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
P2098-1G P2098-5G
TCIAP2098-1GEA 37 EUR
TCIAP2098-1G TCIAP2098-5G
2-(2-Pyridyl)benzoxazole ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Pyridyl)benzoxazole
Formula: C₁₂H₈N₂O
Pto. Ebullición: 150°C
Número MDL: MFCD00569582
Núm. CAS: 32959-62-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38042abb1ef5f8eeece70354c70335d96e4121a5&vid=38042abb1ef5f8eeece70354c70335d96e4121a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 103.0 to 109.0 deg-C