Dianhídrido piromelítico ≥99.0% (by HPLC, titration analysis), purified by sublimation
Proveedor: TCI
Peligro
P2103-5G P2103-25G
TCIAP2103-5GEA 67 EUR
TCIAP2103-5G TCIAP2103-25G
Dianhídrido piromelítico ≥99.0% (by HPLC, titration analysis), purified by sublimation
Dianhídrido piromelítico
Formula: C₁₀H₂O₆
Pto. Ebullición: 400°C
Pto. de fusión: 286°C
Número MDL: MFCD00005005
Núm. CAS: 89-32-7
EINECS: 201-898-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebe382e4ee1069a9e0120f7c10d403e4cb075516&vid=d376b376a2f6482671f4785d92cbc22e10739b51&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Methanolysis Method) min. 99.0 %