Palladium(II) acetate trimer ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Hexakis(acetato)tripalladium(II), Tripalladium(II) Hexaacetate
P2106-1G
P2106-5G
TCIAP2106-1GEA
188
EUR
TCIAP2106-1G
TCIAP2106-5G
Palladium(II) acetate trimer ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Palladium(II) acetate trimer
Formula:
C₁₂H₁₈O₁₂Pd₃ |
Núm. CAS:
53189-26-7 EINECS: 258-424-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |