trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)cyclohexanone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-(trans-4-Propylcyclohexyl)cyclohexanone
P2108-1G P2108-5G
TCIAP2108-1GEA 17 EUR
TCIAP2108-1G TCIAP2108-5G
trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)cyclohexanone ≥98.0% (por GC)
trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)cyclohexanone
Formula: C₁₅H₂₆O
MW: 222,372 g/mol
Número MDL: MFCD04038797
Núm. CAS: 82832-73-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8648631f5dab09e6b6af127f576eb6bcb057bfae&vid=8648631f5dab09e6b6af127f576eb6bcb057bfae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %