N-(3-Pyridyl)pivalamide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,2-Dimethyl-N-pyridin-3-yl-propionamide, 2,2-Dimehtyl-N-pyridin-3-yl-propionamide
P2109-5G P2109-25G
TCIAP2109-5GEA 37 EUR
TCIAP2109-5G TCIAP2109-25G
N-(3-Pyridyl)pivalamide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-(3-Pyridyl)pivalamide
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,23 g/mol
Número MDL: MFCD00996243
Núm. CAS: 70298-88-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d380b26754c0f831b7595a965fc6068ede001731&vid=d380b26754c0f831b7595a965fc6068ede001731&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C