Praziquantel ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
P2125-5G P2125-25G
TCIAP2125-5GEA 32 EUR
TCIAP2125-5G TCIAP2125-25G
Praziquantel ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Praziquantel
Formula: C₁₉H₂₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00058531
Núm. CAS: 55268-74-1
EINECS: 259-559-6
Índice Merck: 14,07716
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6736be94e3867638e19cb9310232324c7967f622&vid=6736be94e3867638e19cb9310232324c7967f622&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C