N-Propargylmaleimide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P2139-25MG
P2139-100MG
TCIAP2139-25MGEA
72
EUR
TCIAP2139-25MG
TCIAP2139-100MG
N-Propargylmaleimide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-Propargylmaleimide
Formula:
C₇H₅NO₂ Pto. Ebullición: 88°C |
Número MDL:
MFCD12090919 Núm. CAS: 209395-32-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 55.0 to 60.0 deg-C |