Benzoyl(phenyliodonio)(trifluoromethanesulphonyl)methanide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Shibata Reagent II
P2143-1G P2143-5G
TCIAP2143-1GEA 90 EUR
TCIAP2143-1G TCIAP2143-5G
Benzoyl(phenyliodonio)(trifluoromethanesulphonyl)methanide ≥98.0% (by HPLC)
Benzoyl(phenyliodonio)(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Formula: C₁₅H₁₀F₃IO₃S
MW: 454,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 1443036-49-4
UN: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d0ac2a698aa4de71d953fc5387fd827475ce4d4&vid=7d0ac2a698aa4de71d953fc5387fd827475ce4d4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%